2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzene-1-carbonyl chloride, 2-Fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoylchloride
PC4374P-25G
PC4374P-5G
PC4374P-1G
APOSPC4374P-25GEA
463
CHF
APOSPC4374P-25G
APOSPC4374P-5G
APOSPC4374P-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid 98%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzoylchlorid
Formel:
C₈H₃ClF₄O MW: 226,56 g/mol Siedepunkt: 194 °C Dichte: 1.465 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 82 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061160 CAS-Nummer: 109227-12-5 UN: 3265 ADR: 8,II |