2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 3-Cyano-2-fluorobenzotrifluoride
PC4373E-1G PC4373E-5G PC4373E-10G
APOSPC4373E-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4373E-1G APOSPC4373E-5G APOSPC4373E-10G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril 97%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzonitril
Formel: C₈H₃F₄N
MW: 189.11 g/mol
Siedepunkt: 212
Melting Pt: 28
Dichte: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 86 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061152
CAS-Nummer: 146070-35-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III