α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
PC4373A-1G
PC4373A-5G
PC4373A-25G
PC4373A-100G
APOSPC4373A-1GEA
17.6
CHF
APOSPC4373A-1G
APOSPC4373A-5G
APOSPC4373A-25G
APOSPC4373A-100G
α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
α,α,α,6-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel:
C₈H₄F₄O₂ MW: 208,11 g/mol Melting Pt: 100…103 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061292 CAS-Nummer: 115029-23-7 |