α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4372T-100G PC4372T-25G PC4372T-5G
APOSPC4372T-100GEA 215 CHF
APOSPC4372T-100G APOSPC4372T-25G APOSPC4372T-5G
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure 98%
α,α,α,2-Tetrafluor-m-toluylsäure
Formel: C₈H₄F₄O₂
MW: 208.11 g/mol
Melting Pt: 126…128 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040980
CAS-Nummer: 115029-22-6