4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4372P-25G PC4372P-5G PC4372P-100G
APOSPC4372P-25GEA 61 CHF
APOSPC4372P-25G APOSPC4372P-5G APOSPC4372P-100G
4-Fluor-2-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel: C₈H₄F₄O
MW: 192,11 g/mol
Siedepunkt: 113…115 °C
Dichte: 1.408 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 57 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061313
CAS-Nummer: 90176-80-0
UN: 1989
ADR: 3,III