2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4372K-25G
PC4372K-5G
PC4372K-100G
APOSPC4372K-25GEA
80.1
CHF
APOSPC4372K-25G
APOSPC4372K-5G
APOSPC4372K-100G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzaldehyd 97%
2-Fluoro-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formel:
C₈H₄F₄O MW: 192.11 g/mol Dichte: 1.393 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 73 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061246 CAS-Nummer: 112641-20-0 |