3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4371V-1G
PC4371V-25G
PC4371V-5G
APOSPC4371V-1GEA
26.2
CHF
APOSPC4371V-1G
APOSPC4371V-25G
APOSPC4371V-5G
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid 97%
3-Fluor-5-(trifluormethyl)benzamid
Formel:
C₈H₅F₄NO MW: 207.13 g/mol Melting Pt: 115…117 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061149 CAS-Nummer: 207986-20-7 |