2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4371U-5G PC4371U-10G PC4371U-1G
APOSPC4371U-5GEA 66.2 CHF
APOSPC4371U-5G APOSPC4371U-10G APOSPC4371U-1G
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzamid 97%
2-Fluor-6-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
Melting Pt: 144…147 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00083555
CAS-Nummer: 144851-59-2