2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4371S-1G PC4371S-25G PC4371S-5G
APOSPC4371S-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4371S-1G APOSPC4371S-25G APOSPC4371S-5G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid 97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Melting Pt: 140…142 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061147
CAS-Nummer: 207853-64-3