2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
PC4371R-25G PC4371R-5G PC4371R-1G
APOSPC4371R-25GEA 166 CHF
APOSPC4371R-25G APOSPC4371R-5G APOSPC4371R-1G
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid 98%
2-Fluor-3-(trifluormethyl)benzamid
Formel: C₈H₅F₄NO
MW: 207.13 g/mol
Melting Pt: 93…95 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00061146
CAS-Nummer: 207853-60-9