4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC4371P-25G
PC4371P-5G
PC4371P-100G
APOSPC4371P-25GEA
74.9
CHF
APOSPC4371P-25G
APOSPC4371P-5G
APOSPC4371P-100G
4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon 97%
4'-Fluor-2'-(trifluormethyl)acetophenon
Formel:
C₉H₆F₄O MW: 206,14 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00061251 CAS-Nummer: 208173-21-1 |