p,α,α,α-Tetrafluoranisol
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 4-(Trifluoromethoxy)-1-fluorobenzene, 1-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)benzene, α,α,α,4-Tetrafluoroanisole, 4-(Trifluoromethoxy)fluorobenzene
PC4370D-100G PC4370D-25G PC4370D-500G
APOSPC4370D-100GEA 80.1 CHF
APOSPC4370D-100G APOSPC4370D-25G APOSPC4370D-500G
p,α,α,α-Tetrafluoranisol
p,α,α,α-Tetrafluoranisol
Formel: C₇H₄F₄O
MW: 180,1 g/mol
Siedepunkt: 106 °C
Dichte: 1.323 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 15 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040835
CAS-Nummer: 352-67-0
EINECS: 206-523-2
UN: 1993
ADR: 3,II