N-tert-Butyl-4-fluor-2-nitroanilin
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4355-1G PC4355-250MG PC4355-5G
APOSPC4355-1GEA 166 CHF
APOSPC4355-1G APOSPC4355-250MG APOSPC4355-5G
N-tert-Butyl-4-fluor-2-nitroanilin
N-tert-Butyl-4-fluor-2-nitroanilin
Formel: C₁₀H₁₃FN₂O₂
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00798108
CAS-Nummer: 239080-03-6