1,1,1-Trifluor-5-methyl-2,4-hexandion
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4342-500MG PC4342-5G PC4342-1G
APOSPC4342-500MGEA 0 CHF
APOSPC4342-500MG APOSPC4342-5G APOSPC4342-1G
1,1,1-Trifluor-5-methyl-2,4-hexandion
1,1,1-Trifluor-5-methyl-2,4-hexandion
Formel: C₇H₉F₃O₂
Siedepunkt: 61 °C/48mmHg
Flash-Pt: 33 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 30984-28-2
UN: 1993
ADR: 3,III