Pentafluorophenyl methacrylate
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4318-1G
PC4318-5G
APOSPC4318-1GEA
59.3
CHF
APOSPC4318-1G
APOSPC4318-5G
Pentafluorophenyl methacrylate
Pentafluorophenyl methacrylate
Formel:
C₁₀H₅F₅O₂ Siedepunkt: 71 °C/2mmHg Dichte: 1.394 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 77 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00042332 CAS-Nummer: 13642-97-2 |