3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
1-(Bromomethyl)-3-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzene, 4-(Bromomethyl)-2-fluoro-1-(trifluoromethyl)benzene
PC4307-10G
PC4307-1G
PC4307-5G
PC4307-25G
APOSPC4307-10GEA
128
CHF
APOSPC4307-10G
APOSPC4307-1G
APOSPC4307-5G
APOSPC4307-25G
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid 97%
3-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylbromid
Formel:
C₈H₅BrF₄ MW: 257,03 g/mol Melting Pt: 25…27 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00236289 CAS-Nummer: 213203-65-7 UN: 3261 ADR: 8,II |