tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl 3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
PC430112-250MG PC430112-1G PC430112-5G
APOSPC430112-250MGEA 92.3 CHF
APOSPC430112-250MG APOSPC430112-1G APOSPC430112-5G
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate 95+%
tert-Butyl-3-hydroxy-3-(trifluoromethyl)pyrrolidine-1-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₆F₃NO₃
MW: 255,24 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD16990772
CAS-Nummer: 644970-36-5