4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC430005-250MG
PC430005-1G
APOSPC430005-250MGEA
71.5
CHF
APOSPC430005-250MG
APOSPC430005-1G
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol 95+%
4-Bromo-2-chloro-3-fluorophenol
Formel:
C₆H₃BrClFO MW: 225,44 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD11849932 CAS-Nummer: 1233026-52-2 |