4-Fluorthiophenol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
PC4300-250G
PC4300-100G
PC4300-25G
APOSPC4300-250GEA
105
CHF
APOSPC4300-250G
APOSPC4300-100G
APOSPC4300-25G
4-Fluorthiophenol 98%
4-Fluorthiophenol
Intermediate for the synthesis of Bicalutamide.
Formel:
C₆H₅FS MW: 128.17 g/mol Siedepunkt: 168…172 °C Dichte: 1.203 g/cm³ (25 °C) Flash-Pt: 54 °C Lager Temperatur: Kühlschrank |
MDL Number:
MFCD00004846 CAS-Nummer: 371-42-6 EINECS: 206-737-6 UN: 3071 ADR: 6.1+3 II |