2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-5-(trifluoromethyl)benzonitrile
PC4283-5G
APOSPC4283-5GEA 233 CHF
APOSPC4283-5G
2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
2-Cyan-4-(trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₄H₁₅BF₃NO₂
MW: 297,0806 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09878539
CAS-Nummer: 1073355-21-1