2-Chlor-6-fluorbenzotrifluorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-Chloro-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzene
PC4269-1G
PC4269-5G
APOSPC4269-1GEA
152
CHF
APOSPC4269-1G
APOSPC4269-5G
2-Chlor-6-fluorbenzotrifluorid 98%
2-Chlor-6-fluorbenzotrifluorid
Formel:
C₇H₃ClF₄ MW: 198,5453 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD03412198 CAS-Nummer: 103889-37-8 |