6-Fluorchromon-3-carbonsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC4261-1G PC4261-5G
APOSPC4261-1GEA 34.8 CHF
APOSPC4261-1G APOSPC4261-5G
6-Fluorchromon-3-carbonsäure
6-Fluorchromon-3-carbonsäure
Formel: C₁₀H₅FO₄
Melting Pt: 234…238 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03424505
CAS-Nummer: 71346-17-3