1-Phenyl-3-(trifluormethyl)-2-pyrazolin-5-on 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 1-Phenyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazol-5(4H)-one
PC4217-1G PC4217-5G
APOSPC4217-1GEA 26.2 CHF
APOSPC4217-1G APOSPC4217-5G
1-Phenyl-3-(trifluormethyl)-2-pyrazolin-5-on 97%
1-Phenyl-3-(trifluormethyl)-2-pyrazolin-5-on
Formel: C₁₀H₇F₃N₂O
MW: 228.17 g/mol
Melting Pt: 195…196 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00051655
CAS-Nummer: 321-07-3