3'-Chlor-5'-fluoracetophenon 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyms:
1-(3-Chloro-5-fluorophenyl)ethanone
PC4214-5G
APOSPC4214-5GEA
101
CHF
APOSPC4214-5G
3'-Chlor-5'-fluoracetophenon 97%
3'-Chlor-5'-fluoracetophenon
Formel:
C₈H₆ClFO MW: 172,59 g/mol Melting Pt: 51…54 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04115834 CAS-Nummer: 842140-52-7 |