5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 5-Fluoro-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
PC421222-1G PC421222-250MG PC421222-5G
APOSPC421222-1GEA 375 CHF
APOSPC421222-1G APOSPC421222-250MG APOSPC421222-5G
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole 95%
5-Fluoro-1H-1,2,3-benzotriazole
Formel: C₆H₄FN₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00760403
CAS-Nummer: 18225-90-6