4-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
Lieferant: Apollo Scientific
PC421213-25G
PC421213-1G
PC421213-5G
APOSPC421213-25GEA
304
CHF
APOSPC421213-25G
APOSPC421213-1G
APOSPC421213-5G
4-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin 97%
4-Brom-2-fluor-5-(trifluormethyl)anilin
Formel:
C₇H₄BrF₄N MW: 258.01 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD04973757 CAS-Nummer: 104460-70-0 |