2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC421029-1G
PC421029-250MG
PC421029-5G
APOSPC421029-1GEA
57.5
CHF
APOSPC421029-1G
APOSPC421029-250MG
APOSPC421029-5G
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
2-Chloro-3-(difluoromethoxy)pyridine
Formel:
C₆H₄ClF₂NO MW: 179,55 g/mol Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD13185847 CAS-Nummer: 1206977-80-1 |