(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
PC420001-1G PC420001-250MG
APOSPC420001-1GEA 751 CHF
APOSPC420001-1G APOSPC420001-250MG
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride 97%
(3,3-Difluorocyclobutyl)methanamine hydrochloride
Formel: C₅H₁₀ClF₂N
MW: 157,59 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12400850
CAS-Nummer: 1159813-93-0