4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 2-(Trifluoromethyl)pyrimidin-4-ol
PC4183-250MG PC4183-5G PC4183-25G PC4183-100G
APOSPC4183-250MGEA 0 CHF
APOSPC4183-250MG APOSPC4183-5G APOSPC4183-25G APOSPC4183-100G
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
4-Hydroxy-2-(trifluoromethyl)pyrimidine
Formel: C₅H₃F₃N₂O
MW: 164,09 g/mol
Melting Pt: 168…171 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00151833
CAS-Nummer: 1546-80-1