4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 4-(1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-hydroxyprop-2-yl)benzoic acid
PC4182-1G PC4182-5G PC4182-25G
APOSPC4182-1GEA 78.4 CHF
APOSPC4182-1G APOSPC4182-5G APOSPC4182-25G
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid 97%
4-(2-Hydroxyhexafluoroisopropyl)benzoic acid
Formel: C₁₀H₆F₆O₃
MW: 288.15 g/mol
Melting Pt: 121…123 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00236043
CAS-Nummer: 16261-80-6