4-Fluorphthalsäureanhydrid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: 5-Fluoroisobenzofuran-1,3-dione
PC4179R-25G PC4179R-100G
APOSPC4179R-25GEA 300 CHF
APOSPC4179R-25G APOSPC4179R-100G
4-Fluorphthalsäureanhydrid 97%
4-Fluorphthalsäureanhydrid
Formel: C₈H₃FO₃
Siedepunkt: 147…149 °C/20mmHg
Melting Pt: 74…79 °C
Dichte: 1.5 g/cm³ (25 °C)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00191363
CAS-Nummer: 319-03-9
EINECS: 923-092-2