Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: Ethyl 4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
PC4177-5G PC4177-1G PC4177-10G PC4177-25G
APOSPC4177-5GEA 240 CHF
APOSPC4177-5G APOSPC4177-1G APOSPC4177-10G APOSPC4177-25G
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate 96%
Ethyl-4,4,4-trifluorobut-2-ynoate
Formel: C₆H₅F₃O₂
MW: 166,099 g/mol
Siedepunkt: 96…98 °C
Dichte: 1.162 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 6 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00192167
CAS-Nummer: 79424-03-6
UN: 3272
ADR: 3,II