1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyms:
N-(4-Fluorophenyl)thiourea, 4-Fluorophenylthiourea
PC4175P-5G
PC4175P-25G
PC4175P-100G
APOSPC4175P-5GEA
26.2
CHF
APOSPC4175P-5G
APOSPC4175P-25G
APOSPC4175P-100G
1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff 98%
1-(4-Fluorphenyl)-2-thioharnstoff
Formel:
(C₆H₄F)NHC(S)NH₂ MW: 170,21 g/mol Melting Pt: 162…167 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00041180 CAS-Nummer: 459-05-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III |