4-(2-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: N-(2-Fluorophenyl)hydrazinecarbothioamide
PC4175J-1G PC4175J-2.5G PC4175J-250MG
APOSPC4175J-1GEA 19.3 CHF
APOSPC4175J-1G APOSPC4175J-2.5G APOSPC4175J-250MG
4-(2-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid 97%
4-(2-Fluorphenyl)-3-thiosemicarbazid
Formel: C₇H₈FN₃S
MW: 185,22 g/mol
Melting Pt: 154…157 °C (dec.)
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00041269
CAS-Nummer: 38985-72-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III