(4-Fluorphenylthio)aceton 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(4-Fluorophenylthio)propan-2-one
PC4175H-1G
PC4175H-5G
APOSPC4175H-1GEA
47.2
CHF
APOSPC4175H-1G
APOSPC4175H-5G
(4-Fluorphenylthio)aceton 97%
(4-Fluorphenylthio)aceton
Formel:
C₉H₉FOS MW: 184,23 g/mol Siedepunkt: 100…103 °C/1mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00179340 CAS-Nummer: 2968-13-0 |