2-Fluor-α-methylbenzylalkohol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4171-5G
PC4171-100G
PC4171-25G
APOSPC4171-5GEA
40.1
CHF
APOSPC4171-5G
APOSPC4171-100G
APOSPC4171-25G
2-Fluor-α-methylbenzylalkohol 98%
2-Fluor-α-methylbenzylalkohol
Formel:
C₈H₉FO MW: 140,16 g/mol Siedepunkt: 110 °C/135mmHg Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00014401 CAS-Nummer: 445-26-1 EINECS: 207-155-5 |