4-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyms: (4-Fluorphenyl)hydrazin HCl, 4-Fluorophenylhydrazine hydrochloride, 1-(4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride, (4-Fluorophenyl)hydrazine hydrochloride
PC4156-100G PC4156-25G PC4156-500G
APOSPC4156-100GEA 41.8 CHF
APOSPC4156-100G APOSPC4156-25G APOSPC4156-500G
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid 97%
4-Fluorphenylhydraziniumchlorid
Formel: C₆H₈ClFN₂
MW: 162,59 g/mol
Melting Pt: 265 °C (dec.)
Lager Temperatur: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00012942
CAS-Nummer: 823-85-8
EINECS: 212-521-2