2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol 98+%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyms: 2-Fluoro-6-nitrobenzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-2-fluoro-6-nitrobenzene
PC4155-5G PC4155-500MG PC4155-25G
APOSPC4155-5GEA 237 CHF
APOSPC4155-5G APOSPC4155-500MG APOSPC4155-25G
2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol 98+%
2-(Brommethyl)-1-fluor-3-nitrobenzol
Formel: C₇H₅BrFNO₂
MW: 234,02 g/mol
Melting Pt: 50…54 °C
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00042918
CAS-Nummer: 1958-93-6
EINECS: 217-801-8
UN: 3261
ADR: 8,II