5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4150G-10G
PC4150G-1G
PC4150G-500MG
APOSPC4150G-10GEA
0
CHF
APOSPC4150G-10G
APOSPC4150G-1G
APOSPC4150G-500MG
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione 95%
5-(4-Fluorophenyl)cyclohexane-1,3-dione
Formel:
C₁₂H₁₁FO₂ Melting Pt: 173…179 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00174037 CAS-Nummer: 55579-72-1 |