1-(3-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4149H-1G
PC4149H-5G
PC4149H-25G
APOSPC4149H-1GEA
61
CHF
APOSPC4149H-1G
APOSPC4149H-5G
APOSPC4149H-25G
1-(3-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid 97%
1-(3-Fluorphenyl)biguanid Hydrochlorid
Formel:
C₈H₁₁ClFN₅ Melting Pt: 231…235 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00203529 CAS-Nummer: 2267-49-4 |