5-Fluor-2-iodanilin
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4136-25G
APOSPC4136-25GEA
142
CHF
APOSPC4136-25G
5-Fluor-2-iodanilin
5-Fluor-2-iodanilin
Formel:
C₆H₅FIN MW: 237,02 g/mol Melting Pt: 40…42 °C Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD02093953 CAS-Nummer: 255724-71-1 UN: 2811 ADR: 6.1,III |