2-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(2-(trifluoromethyl)phenyl)-1,3,2-dioxaborolane
PC412560-1G PC412560-25G PC412560-5G
APOSPC412560-1GEA 123 CHF
APOSPC412560-1G APOSPC412560-25G APOSPC412560-5G
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester 98%
2-(Trifluormethyl)phenylboronsäurepinakolester
Formel: C₁₃H₁₆BF₃O₂
MW: 272,0712 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD06795676
CAS-Nummer: 1073339-21-5