3-Fluor-5-methyl-4-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC412454-1G
PC412454-5G
APOSPC412454-1GEA
662
CHF
APOSPC412454-1G
APOSPC412454-5G
3-Fluor-5-methyl-4-pyridinboronsäure
3-Fluoro-5-methyl-4-pyridineboronic acid
Formel:
C₆H₇BFNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD07368843 CAS-Nummer: 1072952-44-3 |