2-Fluor-3-isobutoxyphenylboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (2-Fluoro-3-isobutoxyphenyl)boronic acid
PC412432-1G PC412432-250MG
APOSPC412432-1GEA 305 CHF
APOSPC412432-1G APOSPC412432-250MG
2-Fluor-3-isobutoxyphenylboronsäure
2-Fluor-3-isobutoxyphenylboronsäure
Formel: C₁₀H₁₄BFO₃
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12546465
CAS-Nummer: 1217500-66-7