2-Cyan-4-fluorphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms:
(2-Cyano-4-fluorophenyl)boronic acid
PC412334-1G
PC412334-250MG
APOSPC412334-1GEA
99.3
CHF
APOSPC412334-1G
APOSPC412334-250MG
2-Cyan-4-fluorphenylboronsäure 95+%
2-Cyan-4-fluorphenylboronsäure
Formel:
C₇H₅BFNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD12546526 CAS-Nummer: 876601-43-3 |