3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
PC4123-1G
PC4123-250MG
APOSPC4123-1GEA
174
CHF
APOSPC4123-1G
APOSPC4123-250MG
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Formel:
C₁₀H₇F₃N₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD00973825 CAS-Nummer: 149739-48-0 |