5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
PC412222-5G
PC412222-1G
PC412222-250MG
APOSPC412222-5GEA
838
CHF
APOSPC412222-5G
APOSPC412222-1G
APOSPC412222-250MG
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester 95+%
5-Amino-2-fluorobenzeneboronic acid pinacol ester
Formel:
C₁₂H₁₇BFNO₂ Lager Temperatur: Raumtemperatur |
MDL Number:
MFCD16996293 CAS-Nummer: 1152441-29-6 |