6-(4-Fluorphenyl)-3-pyridinboronsäure
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 6-(4-Fluorophenyl)pyridine-3-boronic acid
PC412208-100MG PC412208-250MG
APOSPC412208-100MGEA 428 CHF
APOSPC412208-100MG APOSPC412208-250MG
6-(4-Fluorphenyl)-3-pyridinboronsäure
6-(4-Fluorophenyl)-3-pyridineboronic acid
Formel: C₁₁H₉BFNO₂
MW: 217,01 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09037487
CAS-Nummer: 1072944-20-7