4-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure 95+%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: (4-(Benzyloxy)-2,6-difluorophenyl)boronic acid
PC412025-5G PC412025-10G PC412025-1G
APOSPC412025-5GEA 264 CHF
APOSPC412025-5G APOSPC412025-10G APOSPC412025-1G
4-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure 95+%
4-Benzyloxy-2,6-difluorphenylboronsäure
Formel: C₁₃H₁₁BF₂O₃
MW: 264,0325 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12026734
CAS-Nummer: 156635-89-1