(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Fluoro-4-isopropoxyphenylboronic acid
PC412023-25G PC412023-5G PC412023-10G
APOSPC412023-25GEA 987 CHF
APOSPC412023-25G APOSPC412023-5G APOSPC412023-10G
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid 98%
(2-Fluoro-4-isopropoxyphenyl)boronic acid
Formel: C₉H₁₂BFO₃
MW: 197,9992 g/mol
Lager Temperatur: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD17011998
CAS-Nummer: 586389-90-4